Imprimer
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIPG1396-500MG BIPG1396-1G BIPG1396-100MG
APOSBIPG1396-500MGEA 145 EUR
APOSBIPG1396-500MG APOSBIPG1396-1G APOSBIPG1396-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 872679-70-4