Biotin-PEG3-Amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-Biotinyl-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diamine, Amine-PEG3-Biotin
Formule:
C₁₈H₃₄N₄O₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09952640 Numéro CAS: 359860-27-8 |