Imprimer
Biotin-PEG4-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Biotin-PEG4-propionic acid, 15-(Biotinamido)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic Acid, PEG4-biotin acid, 17-Oxo-21-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azahenicosanoic acid
BIPG1199-100MG BIPG1199-250MG
APOSBIPG1199-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1199-100MG APOSBIPG1199-250MG
Biotin-PEG4-acid
Biotin-PEG4-acid
Formule: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Poids moléculaire: 491.60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08457831
Numéro CAS: 721431-18-1