Imprimer
Azido-PEG24-alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formule: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 73342-16-2