Imprimer
Amino-PEG4-t-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1073-250MG BIPG1073-1G
APOSBIPG1073-250MGEA 21.5 EUR
APOSBIPG1073-250MG APOSBIPG1073-1G
Amino-PEG4-t-butyl ester
Amino-PEG4-t-butyl ester
Formule: C₁₅H₃₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 581065-95-4