Imprimer
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
BIPG1063-1G BIPG1063-5G
APOSBIPG1063-1GEA 171 EUR
APOSBIPG1063-1G APOSBIPG1063-5G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formule: C₆H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185897
Numéro CAS: 134978-97-5