Imprimer
Amino-PEG8-alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Formule: C₁₆H₃₅NO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11041128
Numéro CAS: 352439-37-3