Imprimer
Propidium iodure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PI, Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridinium
BIP4355-100MG BIP4355-250MG BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA 143 EUR
APOSBIP4355-100MG APOSBIP4355-250MG APOSBIP4355-50MG
Propidium iodure
Propidium iodure
Fluorescent staining compound.
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Poids moléculaire: 668.4 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0