Imprimer
Dimidium bromure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromure de 2,7-diamino-10-méthyl-9-phénylphénanthridinium, Bromure de 3,8-diamino-5-méthyl-6-phénylphénanthridinium
BIP4354-250MG BIP4354-1G BIP4354-5G
APOSBIP4354-250MGEA 36.4 EUR
APOSBIP4354-250MG APOSBIP4354-1G APOSBIP4354-5G
Dimidium bromure
Dimidium bromure
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
Poids moléculaire: 380.29 g/mol
Point de fusion: 242…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7