Imprimer
Puromycine dihydrochlorure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BIP3340-100MG BIP3340-250MG BIP3340-500MG
APOSBIP3340-100MGEA 132 EUR
APOSBIP3340-100MG APOSBIP3340-250MG APOSBIP3340-500MG
Puromycine dihydrochlorure
Puromycine dihydrochlorure
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Poids moléculaire: 544.44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012691
Numéro CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8