Imprimer
3'-Amino-3'-désoxy-N,N-diméthyladénosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIP1001-100MG BIP1001-25MG BIP1001-10MG
APOSBIP1001-100MGEA 627 EUR
APOSBIP1001-100MG APOSBIP1001-25MG APOSBIP1001-10MG
3'-Amino-3'-désoxy-N,N-diméthyladénosine
3'-Amino-3'-désoxy-N,N-diméthyladénosine
Formule: C₁₂H₁₈N₆O₃
Poids moléculaire: 294.31 g/mol
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063462
Numéro CAS: 58-60-6
EINECS: 200-388-3