Imprimer
PIPES-Na2 ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pipérazine-1,4-diéthanesulfonate de disodium
BIP0704-100G BIP0704-500G BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP0704-100G APOSBIP0704-500G APOSBIP0704-1KG
PIPES-Na2 ≥98%
PIPES-Na2
  • Buffer
Formule: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064349
Numéro CAS: 76836-02-7