Imprimer
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIP0691-1G BIP0691-5G BIP0691-25G
APOSBIP0691-1GEA 46.4 EUR
APOSBIP0691-1G APOSBIP0691-5G APOSBIP0691-25G
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Formule: C₃H₄KO₆P
Point de fusion: 174…175 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044476
Numéro CAS: 4265-07-0
EINECS: 224-247-0