Polymyxine B, sulfate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Poly B is a mixture of the sulphates of polypeptides
- approx. 8000 units/mg
- Cell culture tested
Formule:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Poids moléculaire: 1385.61 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00131991 Numéro CAS: 1405-20-5 EINECS: 215-774-7 |