Imprimer
Paromomycin sulphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIP0141-1G BIP0141-25G BIP0141-5G
APOSBIP0141-1GEA 21.9 EUR
APOSBIP0141-1G APOSBIP0141-25G APOSBIP0141-5G
Paromomycin sulphate
Paromomycin sulphate
Paromomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a mode of action similar to Kanamycin and Neomycin.
  • Cell culture tested
Formule: C₂₃H₄₅N₅O₁₄·H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079278
Numéro CAS: 1263-89-4