Imprimer
Parthenolide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
BIP0110-100MG BIP0110-250MG BIP0110-50MG
APOSBIP0110-100MGEA 66.7 EUR
APOSBIP0110-100MG APOSBIP0110-250MG APOSBIP0110-50MG
Parthenolide
Parthenolide
Anti-inflammatory agent
Formule: C₁₅H₂₀O₃
Poids moléculaire: 248.32 g/mol
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134592
Numéro CAS: 20554-84-1