Rouge huile O
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₆H₂₄N₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003898 Numéro CAS: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |