Imprimer
β-D-Glucopyrannoside de nonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NG
BIN5001-500MG BIN5001-1G BIN5001-5G
APOSBIN5001-500MGEA 97.3 EUR
APOSBIN5001-500MG APOSBIN5001-1G APOSBIN5001-5G
β-D-Glucopyrannoside de nonyle
β-D-Glucopyrannoside de nonyle
Formule: C₁₅H₃₀O₆
Poids moléculaire: 306.4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063300
Numéro CAS: 69984-73-2