Imprimer
Nalidixic acid sodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
BIN4302-100G BIN4302-25G BIN4302-5G
APOSBIN4302-100GEA 328 EUR
APOSBIN4302-100G APOSBIN4302-25G APOSBIN4302-5G
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial DNA polymerase.
Formule: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Poids moléculaire: 254.22 g/mol
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064376
Numéro CAS: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7