p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester Bis[tris(hydroxymethyl)aminomethane] salt, 4-Nitrophenyl phosphate Bis(tris) salt, p-Nitrophenyl phosphate DiTris Salt, 4-Nitrophenyl phosphatedi(tris) salt, pNPP 2Tris
Enzyme substrate for determination of phosphatase.
Formule:
C₆H₆NO₆P Poids moléculaire: 461.36 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037009 Numéro CAS: 68189-42-4 EINECS: 269-198-6 |