Basic blue 12
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nile Blue A chloride, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium chloride
Fluorecence reference standard.
Formule:
C₂₀H₂₀ClN₃O Poids moléculaire: 353.85 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011936 Numéro CAS: 2381-85-3 |