Imprimer
Novobiocin sodium salt ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIN0394-25G BIN0394-10G BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA 377 EUR
APOSBIN0394-25G APOSBIN0394-10G APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Formule: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066541
Numéro CAS: 1476-53-5
EINECS: 216-023-6