Imprimer
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIN0365-1G BIN0365-500MG BIN0365-1680G BIN0365-240G BIN0365-480G
APOSBIN0365-1GEA 306 EUR
APOSBIN0365-1G APOSBIN0365-500MG APOSBIN0365-1680G APOSBIN0365-240G APOSBIN0365-480G
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase
Formule: C₁₈H₁₃ClNNa₂O₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 4264-93-1