Nitrocefin
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(6R,7R)-7-[[(E)-4-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(2-thienyl)but-3-enoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(2,4-DINITROSTYRYL)-(6R, 7R)-7-(2-THIENYLACETAMIDO)-CEPH-3-EM-4 CARBOXYLIC ACID, E-ISOMER, N-[3-[2-(2,4-DINITRO-PHENYL)-VINYL]-8-OXO-5-THIA-1-AZA-BICYCLO[4.2.0]OCT-7-YL]-2-THIOPHEN-2-YL-ACETAMIDE
Formule:
C₂₁H₁₆N₄O₈S₂ Poids moléculaire: 516.499 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00864896 Numéro CAS: 41906-86-9 UN: 1325 ADR: 4.1 III |