Imprimer
Nystatine dihydraté
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIN0138-1G BIN0138-5G
APOSBIN0138-1GEA 21.5 EUR
APOSBIN0138-1G APOSBIN0138-5G
Nystatine dihydraté
Nystatine dihydraté
Nystatin is a polyene antifungal antibiotic produced by streptomyces noursei.
  • Potency: 5210 IU/mg
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036240
Numéro CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0