Néomycine, sulfate (sel)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Neomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
- Potency: 710mg/mg
- Neomycin B: 85%
- Neomycin C: 10%
- Cell culture tested
Formule:
C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150827 Numéro CAS: 1405-10-3 EINECS: 215-773-1 |