Imprimer
Acide nalidixique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 109 EUR
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Acide nalidixique
Acide nalidixique
Active against gram-negative bacteria.
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7