Imprimer
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2’-Deoxy-2’-fluoroinosine, 2'-Deoxy-2'-fluoroinosine, 9-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
BIMN2011-100MG BIMN2011-1G BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA 102 EUR
APOSBIMN2011-100MG APOSBIMN2011-1G APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09750860
Numéro CAS: 80049-87-2