Imprimer
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2'-Deoxy-2-fluoroadenosine
BIMN2009-100MG BIMN2009-1G BIMN2009-250MG
APOSBIMN2009-100MGEA 132 EUR
APOSBIMN2009-100MG APOSBIMN2009-1G APOSBIMN2009-250MG
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Point de fusion: 218 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 21679-12-9