Imprimer
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 406 EUR
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657636
Numéro CAS: 10414-81-0