Imprimer
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMN2003-100MG BIMN2003-1G BIMN2003-250MG
APOSBIMN2003-100MGEA 0 EUR
APOSBIMN2003-100MG APOSBIMN2003-1G APOSBIMN2003-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09750824
Numéro CAS: 66323-49-7