Imprimer
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMN2002-100MG BIMN2002-1G BIMN2002-250MG
APOSBIMN2002-100MGEA 42.2 EUR
APOSBIMN2002-100MG APOSBIMN2002-1G APOSBIMN2002-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703999
Numéro CAS: 7403-25-0