Imprimer
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
BIMN2001-1G BIMN2001-500MG BIMN2001-5G
APOSBIMN2001-1GEA 178 EUR
APOSBIMN2001-1G APOSBIMN2001-500MG APOSBIMN2001-5G
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09750859
Numéro CAS: 64183-27-3