Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Metallo-protease inhibitor selective for aminopeptidase.
Formule:
C₁₆H₂₅ClN₂O₄ Point de fusion: 216…218 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00058004 Numéro CAS: 65391-42-6 |