Imprimer
Bisindolylmaleimide I
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): GF 109203X
BIMI0417-1MG BIMI0417-25MG BIMI0417-5MG
APOSBIMI0417-1MGEA 21.9 EUR
APOSBIMI0417-1MG APOSBIMI0417-25MG APOSBIMI0417-5MG
Bisindolylmaleimide I
Bisindolylmaleimide I
Inhibitor of protein kinase C.
Formule: C₂₅H₂₄N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236428
Numéro CAS: 133052-90-1