Imprimer
Guanidinium chlorure, Ultrapure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIMB3002-1KG BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA 174 EUR
APOSBIMB3002-1KG APOSBIMB3002-500G
Guanidinium chlorure, Ultrapure
Guanidinium chlorure
  • Protein
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1