AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
An irreversible serine protease inhibitor with highwater solubility.
- Molecular biology grade
Formule:
C₈H₁₁ClFNO₂S Poids moléculaire: 239.69 g/mol Point de fusion: 182…184 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00132962 Numéro CAS: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8 II |