Imprimer
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magenta-GlcA CHA Salt, Magenta-Gluc CHA Salt, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid Cyclohexylammonium Salt
BIMB1302-1G BIMB1302-250MG BIMB1302-500MG
APOSBIMB1302-1GEA 232 EUR
APOSBIMB1302-1G APOSBIMB1302-250MG APOSBIMB1302-500MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Alternative to 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide(X-GlcA) for detection of b-Glucuronidase gene.
Formule: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Poids moléculaire: 521.79 g/mol
Point de fusion: 216…217 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153929
Numéro CAS: 144110-43-0