Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): XGLUC Sodium Salt, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide sodium salt
BIMB1121-1G BIMB1121-250MG BIMB1121-500MG
APOSBIMB1121-1GEA 114 EUR
APOSBIMB1121-1G APOSBIMB1121-250MG APOSBIMB1121-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide sodium salt
Histochemical substrate for b-Glucuronidase.Produces blue-black water insoluble colour.
Formule: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Poids moléculaire: 444.59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135782
Numéro CAS: 129541-41-9