Imprimer
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥99%, Ultrapure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIMB1075-10G BIMB1075-1G BIMB1075-5G
APOSBIMB1075-10GEA 80.1 EUR
APOSBIMB1075-10G APOSBIMB1075-1G APOSBIMB1075-5G
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥99%, Ultrapure
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Non-ionic detergent used for membrane protein solubisation. An advantage of OG is its low molecular weight which allows easy removal by dialysis.
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 103…104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8