5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bluo-Gal, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Chromogenic substrate for b-Galactosidase. Reported to produce a deeper blue water insoluble colouration than X-Gal.
Formule:
C₁₄H₁₆BrNO₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00063691 Numéro CAS: 97753-82-7 |