X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
X-Gluc
X-GlcA is a substrate for b-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene. The substrate is used as a qualitative marker of specific GUS expression.
Formule:
C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ Poids moléculaire: 521.79 g/mol Point de fusion: 230 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00058543 Numéro CAS: 114162-64-0 |