Imprimer
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
BIMB1019-1G BIMB1019-250MG BIMB1019-5G
APOSBIMB1019-1GEA 52.2 EUR
APOSBIMB1019-1G APOSBIMB1019-250MG APOSBIMB1019-5G
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
NBT is used in conjunction with BCIP (BIMB1004) for colourimetric detection of alkaline phophatase activity in blotting, immuno-histochemical and cytochemistry techniques.
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Poids moléculaire: 817.65 g/mol
Point de fusion: 189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4