Imprimer
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-ω-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride, L-NAME Hydrochloride, L-NAME HCl, H-Arg(NO2)-OMe.HCl, (S)-Methyl 2-amino-5-(3-nitroguanidino)pentanoate hydrochloride
BIMB1017-5G BIMB1017-25G
APOSBIMB1017-5GEA 82.8 EUR
APOSBIMB1017-5G APOSBIMB1017-25G
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Nomega-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N₅O₄
Point de fusion: 159…161 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00039052
Numéro CAS: 51298-62-5