Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99%, qualité Biologie Moléculaire
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 85.7 EUR
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99%, qualité Biologie Moléculaire
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
  • Protein
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: 125…130 °C/2mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7