Imprimer
Césium chlorure 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 174 EUR
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Césium chlorure 99,9%
Césium chlorure
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C
Point de fusion: 645 °C
Densité: 3,99 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2