Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIMB1002-1G BIMB1002-500MG
APOSBIMB1002-1GEA 194 EUR
APOSBIMB1002-1G APOSBIMB1002-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucoside
Histochemical substrate for B-Glucosidase.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Point de fusion: 249…251 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063690
Numéro CAS: 15548-60-4
EINECS: 239-603-0