Imprimer
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): BCIG
BIMB1001-1G BIMB1001-5G BIMB1001-10G
APOSBIMB1001-1GEA 21.9 EUR
APOSBIMB1001-1G APOSBIMB1001-5G APOSBIMB1001-10G
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98%
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal, a chromogenic substrate of beta-Galactosidase. Used in conjunction with IPTG for detection of beta-Galactosidase activity in bacterial colonies in a colorimetric assay.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Poids moléculaire: 408.63 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8