Imprimer
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indoxyl-D-glucoside, 3-Indole-D-glucoside, 3-Indolyl-D-glucoside, Indoxyl-B-D Glucoside, Indican (Plant Indican)
BIMB0907-1G BIMB0907-250MG BIMB0907-500MG
APOSBIMB0907-1GEA 154 EUR
APOSBIMB0907-1G APOSBIMB0907-250MG APOSBIMB0907-500MG
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₇NO₆
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047169
Numéro CAS: 487-60-5