Imprimer
β-D-Glucopyrannoside de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl β-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIM8001-10G BIM8001-5G
APOSBIM8001-10GEA 139 EUR
APOSBIM8001-10G APOSBIM8001-5G
β-D-Glucopyrannoside de méthyle
β-D-Glucopyrannoside de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₆
Poids moléculaire: 194.1825 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006602
Numéro CAS: 709-50-2
EINECS: 211-909-9